Learn More
Ácido 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonil)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetic Acid |
| CAS | 1717-59-5 |
| Fórmula molecular | C2 H F3 O4 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Difluoro(fluorosulfonyl)-acetic Acid, (Fluorosulfonyl)difluoroacetic Acid, 2-(Fluorosulfonyl)-2,2-difluoroacetic Acid, Difluoro(fluorosulfonyl)acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2HF3O4S/c3-2(4,1(6)7)10(5,8)9/h(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)C(F)(F)S(=O)(=O)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-difluoro-2-fluorosulfonilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 178.087 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.955 |