Learn More
2',2'-Difluoro-2'-desoxiuridina, TRC
Código de producto. 30007282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007282 10 mg 10 miligramos
30005474 25 mg 25 miligramos
30011151 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007282 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44574010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114248-23-6
Fórmula molecular C9 H10 F2 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 264.18
Sinónimo Uridine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, 2'-Deoxy-2',2'-difluorouridine, 2',2'-Difluoro-2'-deoxyuridine, 2',2'-Difluorodeoxyuridine, 1-(2-Deoxy-2,2-difluoro-β-D-erythro-pentofuranosyl)pyrimidin-2,4(1H,3H)-dione
Nombre IUPAC 1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](N2C=CC(=O)NC2=O)C(F)(F)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',2'-difluoro-2'-deoxyuridine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10F2N2O5/c10-9(11)6(16)4(3-14)18-7(9)13-2-1-5(15)12-8(13)17/h1-2,4,6-7,14,16H,3H2,(H,12,15,17)/t4-,6-,7-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0558
Porcentaje de pureza >95%