Learn More
2',2'-Difluoro-2'-desoxiuridina 3',5'-Dibenzoato, TRC
Código de producto. 30384163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384163 25 mg
30376038 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30384163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44574325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143157-27-1
Fórmula molecular C23 H18 F2 N2 O7
Peso molecular (g/mol) 472.395
Sinónimo 3,5-Dibenzoate-2,2-difluorouridine
Nombre IUPAC [(2R,5R)-3-benzoiloxi-5-(2,4-dioxpirimidina-1-il)-4,4-difluorooxolano-2-il]benzoato de metil
SMILES FC1(F)C(OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](COC(=O)c3ccccc3)O[C@H]1N4C=CC(=O)NC4=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2’,2’-Difluoro-2’-deoxyuridine 3',5'-Dibenzoate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H18F2N2O7/c24-23(25)18(34-20(30)15-9-5-2-6-10-15)16(13-32-19(29)14-7-3-1-4-8-14)33-21(23)27-12-11-17(28)26-22(27)31/h1-12,16,18,21H,13H2,(H,26,28,31)/t16-,18?,21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.108