Learn More
2',2'-Difluoro-2'-desoxiuridina-13C,15N2, TRC
Código de producto. 30008155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008155 1 mg 1 miligramo
30007294 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4457421MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1233921-75-9
Fórmula molecular C813CH10F215N2O5
Peso molecular (g/mol) 267.16
Sinónimo 2’-Deoxy-2’,2’-difluorouridine-13C,15N2, 2',2'-Difluorodeoxyuridine-13C,15N2;
SMILES O[C@H]1C(F)(F)[C@H]([15N]2[13C]([15NH]C(C=C2)=O)=O)O[C@@H]1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',2'-Difluoro-2'-deoxyuridine-13C,15N2
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10F2N2O5/c10-9(11)6(16)4(3-14)18-7(9)13-2-1-5(15)12-8(13)17/h1-2,4,6-7,14,16H,3H2,(H,12,15,17)/t4-,6-,7-/m1/s1/i8+1,12+1,13+1
Porcentaje de pureza >95%