Learn More
2,2-difluoro-1,3-benzodioxol, TRC
Código de producto. 30376976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376976 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30376976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44556510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
CAS 1583-59-1
Fórmula molecular C7H4F2O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,2-[(Difluoromethylene)dioxy]benzene, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-Difluorobenzodioxole
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4F2O2/c8-7(9)10-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H
SMILES FC1(F)Oc2ccccc2O1
Nombre IUPAC 2,2-difluoro-1,3-benzodioxol
Peso molecular (g/mol) 158.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0179