Learn More
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418917 25 g 25 g
11408917 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20540.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1583-59-1 | C7H4F2O2 | 158.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1583-59-1
Fórmula molecular C7H4F2O2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD00236217
Clave InChI DGCOGZQDAXUUBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 2,2-difluorobenzodioxole, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 1,2-difluoromethylenedioxy benzene, 2,2-difluoro-benzodioxole, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro, pubchem17570, acmc-1bus1, ksc491c9d
PubChem CID 74103
Nombre IUPAC 2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol
SMILES FC1(F)OC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
Densidad 1.308
Punto de ebullición 129°C to 130°C
Temperatura de inflamación 32°C (90°F)
Índice de refracción 1.443
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1307648
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.