Learn More
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408917 5 g 5 g
11418917 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11408917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20540.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1583-59-1 | C7H4F2O2 | 158.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1583-59-1
Fórmula molecular C7H4F2O2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD00236217
Clave InChI DGCOGZQDAXUUBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 2,2-difluorobenzodioxole, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 1,2-difluoromethylenedioxy benzene, 2,2-difluoro-benzodioxole, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro, pubchem17570, acmc-1bus1, ksc491c9d
PubChem CID 74103
Nombre IUPAC 2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol
SMILES FC1(F)OC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
Densidad 1.308
Punto de ebullición 129°C to 130°C
Temperatura de inflamación 32°C (90°F)
Índice de refracción 1.443
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1307648
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Porcentaje de pureza 97%