Learn More
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-carboxílico, TRC
Código de producto. 30377116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377116 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30377116 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD445583100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
CAS 656-46-2
Fórmula molecular C8H4F2O4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-2-1-4(7(11)12)3-6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccc2OC(F)(F)Oc2c1
Peso molecular (g/mol) 202.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0078