Learn More
Ácido 2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosEspecificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2, 2-Difluoro-1, 3-benzodioxole-5-carboxylic acid |
| Punto de fusión | 153°C to 157°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.12 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación