Learn More
Ácido 2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-carboxílico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435637 1 g 1 g
11445637 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23610.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 656-46-2 | C8H4F2O4 | 202.113 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 656-46-2
Fórmula molecular C8H4F2O4
Peso molecular (g/mol) 202.113
Número MDL MFCD00792417
Clave InChI VJLDRFCNFNQTTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzodioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 3,4-difluoromethylenedioxy benzoic acid, acmc-209nrl, 5-carboxy-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluorobenzo-1,3dioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzo 1,3 dioxol-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxol-5-carboxylic acid
PubChem CID 608772
Nombre IUPAC ácido 2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)OC(O2)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Punto de fusión 154°C to 157°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.12
Porcentaje de pureza ≥97%