Learn More
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491267 1 g 1 g
11401277 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24232.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 656-42-8 | C8H4F2O3 | 186.114 g/mol
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde is used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-carboxaldehído se utiliza como producto intermedio principal y secundario.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua (0,31 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 656-42-8
Fórmula molecular C8H4F2O3
Peso molecular (g/mol) 186.114
Número MDL MFCD00792420
Clave InChI GGERGLKEDUUSAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 2,2-difluorobenzodioxole-5-carboxaldehyde, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde, 2,2-difluoro-5-formylbenzodioxole, 2,2-difluoro-5-formyl-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,2-difluorobenzodioxole, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 2,2-difluoro, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-5-arboxaldehyde
PubChem CID 2736973
Nombre IUPAC 2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-carbaldehído
SMILES C1=CC2=C(C=C1C=O)OC(O2)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
Densidad 1.399
Punto de ebullición 103°C to 105°C (20 mmHg)
Índice de refracción 1.499
Cantidad 1 g
Beilstein 1369253
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.31g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.11
Porcentaje de pureza 97%