Learn More
Ácido 2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30371096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371096 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30371096 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD445593100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid
CAS 126120-85-2
Fórmula molecular C8 H4 F2 O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid, 2,3-(Difluoromethylenedioxy)benzoic acid, Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid, CGA192155
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-3-1-2-4(7(11)12)6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cccc2OC(F)(F)Oc12
Nombre IUPAC ácido 2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 202.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0078