Learn More
Ácido 2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid |
| CAS | 126120-85-2 |
| Fórmula molecular | C8 H4 F2 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid, 2,3-(Difluoromethylenedioxy)benzoic acid, Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid, CGA192155 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-3-1-2-4(7(11)12)6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc2OC(F)(F)Oc12 |
| Nombre IUPAC | ácido 2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 202.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0078 |