Learn More
Ácido 2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416836 5 g 5 g
11406836 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23955.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 126120-85-2 | C8H4F2O4 | 202.113 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126120-85-2
Fórmula molecular C8H4F2O4
Peso molecular (g/mol) 202.113
Número MDL MFCD01631473
Clave InChI ZGAQVJDFFVTWJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylicacid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzo d 1,3-dioxolene-4-carboxylic acid, acmc-1c3im, 1,3-benzodioxole-4-carboxylicacid, 2,2-difluoro, 2,2-bis fluoranyl-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2774067
Nombre IUPAC ácido 2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-carboxílico
SMILES C1=CC(=C2C(=C1)OC(O2)(F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 202°C to 205°C
Cantidad 5 g
Beilstein 7292629
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.12
Porcentaje de pureza 97%