Learn More
Ácido 2,2-Dietilhexanoico, TRC
Código de producto. 30384328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30384328 5 g 5 g
30380330 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30384328 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4444905G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4528-37-4
Fórmula molecular C10H20O2
Peso molecular (g/mol) 172.26
Sinónimo α,α-Diethyl-Caproic Acid, 2,2-Diethylhexanoic Acid, NSC 467, α,α-Diethylcaproic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2,2-dietilhexanoico
SMILES O=C(O)C(CC)(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Diethylhexanoic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O2/c1-4-7-8-10(5-2,6-3)9(11)12/h4-8H2,1-3H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1463