Learn More
2-[2-(Dietilamino)etoxi]etanol, Mikromol™
Descripción
2-[2-(Dietilamino)etoxi]etanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol |
| CAS | 140-82-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H19 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Oxeladin Hydrogen Citrate Imp. A (EP), Oxeladin Imp. A (EP), 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol, Oxeladin Hydrogen Citrate Impurity A, Oxeladin Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H19NO2/c1-3-9(4-2)5-7-11-8-6-10/h10H,3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCOCCO |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(dietilamino)etoxi]etanol |
| Mostrar más |