Learn More
2,2-Dietoxietanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Diethoxyethanol |
| CAS | 621-63-6 |
| Fórmula molecular | C6H14O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Diethyl Acetal Glycolaldehyde, 2,2-Diethoxyethanol, 2-Hydroxyacetaldehyde Diethyl Acetal, Hydroxyacetaldehyde Diethyl Acetal, NSC 9255 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O3/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(CO)OCC |
| Nombre IUPAC | 2,2-dietoxietanol |
| Peso molecular (g/mol) | 134.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0943 |