Learn More
2,2-Dietoxietanotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10125642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10125642 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10208772 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10125642 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01292DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 73956-15-7
Fórmula molecular C6H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 163.235
Número MDL MFCD06658986
Clave InChI MQSDGAKLSVITHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794734
Nombre IUPAC 2,2-dietoxietanotioamida
SMILES CCOC(C(=S)N)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Diethoxyethanethioamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,2-diethoxy-ethanethioamide, diethoxythioacetamide, 2,2-diethoxythioacetamide, 2,2,-diethoxyethanethioamide, ethanethioamide, 2,2-diethoxy, ethanethioamide,2,2-diethoxy, 2,2-bis ethyloxy ethanethioamide, 1-amino-2,2-diethoxyethane-1-thione
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.24
Porcentaje de pureza 97%