Learn More
2,2-Dietoxiacetofenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10743401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10743401 5 g Frasco de vidrio 5 g
10592991 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10743401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 210620050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6175-45-7 | C12H16O3 | 208.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6175-45-7
Fórmula molecular C12H16O3
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD00009659
Clave InChI PIZHFBODNLEQBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-diethoxyacetophenone, ethanone, 2,2-diethoxy-1-phenyl, phenylglyoxal diethyl acetal, 2,2-diethoxy-1-phenylethan-1-one, alpha,alpha-diethoxyacetophenone, unii-w4bcz1mak3, 2,2-diethoxy acetophenone, ccris 5222, benzoylformaldehyde diethyl acetal, glyoxal, phenyl-, 2-diethyl acetal
PubChem CID 22555
Nombre IUPAC 2,2-dietoxi-1-feniletanona
SMILES CCOC(OCC)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Diethoxyacetophenone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Salmón a amarillo
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 131°C to 134°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 128°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COCH(OC2H5)2
Índice de refracción 1.4985 to 1.5005
Cantidad 5 g
Beilstein 07, I, 361
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: 0.16g/L (25°C)
Viscosidad 7 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido