Learn More
2,2-Dietoxi-N-etiletanamina, TRC
Código de producto. 30380476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380476 5 g
30369291 50 g
30370120 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380476 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4419805G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69148-92-1
Fórmula molecular C8 H19 N O2
Peso molecular (g/mol) 161.242
Sinónimo N-(2,2-Diethoxyethyl)-N-ethylamine
Nombre IUPAC 2,2-dietoxi-N-etiletanola
SMILES CCNCC(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Diethoxy-N-ethylethanamine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19NO2/c1-4-9-7-8(10-5-2)11-6-3/h8-9H,4-7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.142