Learn More
Ácido 2,2-dicloropropanoico (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dalapon |
| CAS | 75-99-0 |
| Fórmula molecular | C3 H4 Cl2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propionic acid, 2,2-dichloro- (8CI), 2,2-Dichloropropanoic acid, 2,2-DPA, 2,2-Dichloropropionic acid, Alatex, Basinex P, DPA, Dalapon, Dalascam, NSC 56352, Proprop, S 1315, S 95, S 95 (herbicide), Tripon, α,α-Dichloropropanoic acid, α,α-Dichloropropionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4Cl2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(Cl)(Cl)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2,2-dicloropropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 142.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.9588 |