Learn More
2,2-Dicloroetanol, TRC
Código de producto. 30382561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30382561 1 g -
30371437 5 g 5 g
30374595 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4343301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-38-9
Fórmula molecular C2 H4 Cl2 O
Peso molecular (g/mol) 114.96
Sinónimo 2,2-Dichloroethanol, Dichloroethanol, NSC 60513
Nombre IUPAC 2,2-dicloroetanol
SMILES OCC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dichloroethanol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4Cl2O/c3-2(4)1-5/h2,5H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.9639