Learn More
2,2-Dicloroetanol, TRC
Código de producto. 30371437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30371437 5 g 5 g
30382561 1 g -
30374595 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30371437 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD4343305G
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 598-38-9
Fórmula molecular C2 H4 Cl2 O
Peso molecular (g/mol) 114.96
Sinónimo 2,2-Dichloroethanol, Dichloroethanol, NSC 60513
Nombre IUPAC 2,2-dicloroetanol
SMILES OCC(Cl)Cl
Specifica
Nombre del producto químico o material 2,2-Dichloroethanol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4Cl2O/c3-2(4)1-5/h2,5H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.9639
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.