Learn More
2,2'-Diclorobifenilo, TRC
Código de producto. 30379322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379322 100 mg
30371113 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379322 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD433430100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13029-08-8
Fórmula molecular C12 H8 Cl2
Peso molecular (g/mol) 223.1
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 2,2'-dichloro-, Biphenyl, 2,2'-dichloro- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-Dichloro-1,1'-biphenyl, 2,2'-DCBP, 2,2'-Dichlorobiphenyl, 2,2'-Dichlorodiphenyl, NSC 59902, PCB 4, o,o'-Dichlorobiphenyl, 2,2'-DiCB
Nombre IUPAC 1-cloro-2-(2-clorofenil)benceno
SMILES Clc1ccccc1c2ccccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCB 4 (2,2'-Dichlorobiphenyl)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8Cl2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0003