Learn More
2,2'-Diclorobenzofenona, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342396 1 g 1 g
11352396 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06144.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5293-97-0 | C13H8Cl2O | 251.106 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5293-97-0
Fórmula molecular C13H8Cl2O
Peso molecular (g/mol) 251.106
Número MDL MFCD00039303
Clave InChI DRDRZHJTTDSOPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-dichlorobenzophenone, bis 2-chlorophenyl methanone, methanone, bis 2-chlorophenyl, unii-5y7f5u8ant, 5y7f5u8ant, benzophenone, 2,2'-dichloro, bis 2-chlorophenyl ketone, acmc-1ao0c, benzophenone,2'-dichloro, 2,2-dichlorobenzophenone
PubChem CID 347097
Nombre IUPAC bis(2-clorofenil)metanona
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Dichlorobenzophenone
Punto de fusión 50°C to 53°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2050630
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.11
Porcentaje de pureza ≥98%