Learn More
2,2'-Diclorobencilo, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362546 25 g 25 g
11352546 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06507.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21854-95-5 | C14H8Cl2O2 | 279.116 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21854-95-5
Fórmula molecular C14H8Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 279.116
Número MDL MFCD00018263
Clave InChI VOSNNSVWVJFJCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-dichlorobenzil, 1,2-bis 2-chlorophenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 2-chlorophenyl, 2,2'-dichlorodibenzoyl, benzil, 2,2'-dichloro, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 2-chlorophenyl, bis 2-chlorophenyl ethane-1,2-dione, benzil,2'-dichloro, 2,2/'-dichlorobenzil, acmc-20aok0
PubChem CID 89076
Nombre IUPAC 1,2-bis(2-clorofenil)etano-1,2-diona
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Dichlorobenzil
Punto de fusión 132°C to 136°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2120689
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.12
Porcentaje de pureza ≥98%