Learn More
2,2-Dicloroacetofenona, TRC
Código de producto. 30388600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388600 5 g
30381761 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4316455G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2648-61-5
Fórmula molecular C8H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 189.04
Sinónimo 2,2-Dichloro-1-phenylethanone, 2,2-Dichloro-1-phenylethan-1-one, NSC 53617, Phenacylidene Dichloride, alpha,alpha-Dichloroacetophenone, ω,ω-Dichloroacetophenone
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-1-feniletano
SMILES ClC(Cl)C(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dichloroacetophenone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.9796