Learn More
Ácido 2,2-dicloroacético-1-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dichloroacetic Acid-1-13C |
| CAS | 173470-70-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C13CH2Cl2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Dichloroacetic acid 13C (C1-13C), Acetic-1-13C acid, 2,2-dichloro- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i2+1 |
| SMILES | O[13C](C(Cl)Cl)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 129.93 |
| Porcentaje de pureza | >95 |