Learn More
2,2-dicloroacetamida, TRC
Código de producto. 30136351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136351 5 g 5 g
17952515 500 mg 500 miligramos
17902625 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4359385G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 683-72-7
Fórmula molecular C2H3Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 127.96
Sinónimo 2,2-Dichloroacetamide (ACI), Dichloroacetamide, 2,2-Dichloroacetamide (ACI), Dichloroacetamide
Nombre IUPAC 2,2-dicloroacetamida
SMILES NC(=O)C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dichloroacetamide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3Cl2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.9592