Learn More
2,2-dicloroacetamida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359993 10 g 10 g
11369993 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359993 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00315.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 683-72-7 | C2H3Cl2NO | 127.952 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 683-72-7
Fórmula molecular C2H3Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 127.952
Número MDL MFCD00008015
Clave InChI WCGGWVOVFQNRRS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12694
Nombre IUPAC 2,2-dicloroacetamida
SMILES C(C(=O)N)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dichloroacetamide
Punto de fusión 96°C to 101°C
Punto de ebullición 233°C to 234°C
Fórmula lineal Cl2CHCONH2
Cantidad 10 g
Beilstein 1743236
Sinónimo dichloroacetamide, acetamide, 2,2-dichloro, acetamide, dichloro, unii-i202lta03d, 2,2'-dichloroacetamide, 2,2-dichloro-acetamide, acetamide,2,2-dichloro, acmc-1aum5, dsstox_cid_1561, wln: gngv1
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.96
Porcentaje de pureza ≥98%