Learn More
2,2-Dicloro-propanoilcloro cloruro, TRC
Código de producto. 30428408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428408 50 mg 50 miligramos
30427282 500 mg -
30426019 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428408 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP79521350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26073-26-7
Fórmula molecular C3H3OCl3
Peso molecular (g/mol) 161.41
Sinónimo Pranoprofen Impurity 30
Nombre IUPAC 2,2-dicloropropanoilcloruro
SMILES CC(Cl)(Cl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dichloro-propanoyl Chloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3Cl3O/c1-3(5,6)2(4)7/h1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.9249