Learn More
2,2-Dicloro-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30049494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049494 25 mg 25 miligramos
17944166 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049494 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0102.180025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,2-Dicloro-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
CAS 39084-88-3
Nombres de analitos o componentes 2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H11 Cl2 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-2,2-dichloroacetamide, NSC 37288
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11Cl2NO/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)13-10(14)9(11)12/h3-5,9H,1-2H3,(H,13,14)
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)C(Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 232.11
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0218 g/mol