Learn More
Disulfuro de 2,2'-diclorodifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Dichloro Diphenyl Disulfide |
| CAS | 31121-19-4 |
| Fórmula molecular | C12H8Cl2S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Bis(2-chlorophenyl) Disulfide, Bis(o-chlorophenyl) Disulfide, NSC 32024, 1,2-Bis(2-chlorophenyl)disulfane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8Cl2S2/c13-9-5-1-3-7-11(9)15-16-12-8-4-2-6-10(12)14/h1-8H |
| SMILES | Clc1ccccc1SSc2ccccc2Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 287.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.9444 |