Learn More
(2,2-Dicloro-1-metilciclopropil)benceno, 95 %
Código de producto. 11417256
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417256 5 g 5 g
11427256 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25571.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3591-42-2
Fórmula molecular C10H10Cl2
Peso molecular (g/mol) 201.09
Número MDL MFCD00012260
Clave InChI NXYPRVQXSWVEOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dichloro-1-methylcyclopropyl benzene, benzene, 2,2-dichloro-1-methylcyclopropyl, 1,1-dichloro-2-methyl-2-phenylcyclopropane, 2,2-dichloro-1-methyl cyclopropyl benzene, 2,2-dichloro-1-methyl-cyclopropyl benzene, acmc-20aok2, 1-phenyl-1-methyl-2,2-dichlorocyclopropane, 1-methyl-2,2-dichlorocyclopropylbenzene, 2,2-dichloro-1-methyl-cyclopropyl-benzene, 2,2-dichloro-1-methyl-1-phenyl-cyclopropane
PubChem CID 107129
Nombre IUPAC (2,2-dicloro-1-metilciclopropil)benceno
SMILES CC1(CC1(Cl)Cl)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2,2-Dichloro-1-methylcyclopropyl)benzene
Punto de ebullición 70°C to 72°C (0.8 mmHg)
Índice de refracción 1.541
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.09
Porcentaje de pureza 95%