Learn More
2,2-dicloro-1-(4-clorofenil)etanola, TRC
Código de producto. 30381659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381659 100 mg
30372502 50 mg
30373416 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381659 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD650500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5157-57-3
Fórmula molecular C8H5OCl3
Peso molecular (g/mol) 223.48
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-1-(4-clorofenil)etano-1-uno
SMILES O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5Cl3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(12)8(10)11/h1-4,8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.94