Learn More
2,2-Dicloro-1,3-benzodioxol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11320016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11320016 1 g 1 g
11310016 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32056.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2032-75-9 | C7H4Cl2O2 | 191.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2032-75-9
Fórmula molecular C7H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 191.01
Número MDL MFCD00196818
Clave InChI NMNKOUVBELKKTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-benzodioxole,2,2-dichloro, 2,2-dichlorobenzo d 1,3 dioxole, dcmdb, 1,2-dichloromethylenedioxy benzene
PubChem CID 11041568
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-2H-1,3-benzodioxol
SMILES ClC1(Cl)OC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dichloro-1,3-benzodioxole
Densidad 1.54
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.01
Porcentaje de pureza 97%