Learn More
2,2-Dicloro-1-(2,4-diclorofenil)etanola, TRC
Código de producto. 30371436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30371436 1 g
30387669 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30371436 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4341251G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2274-66-0
Fórmula molecular C8H4Cl4O
Peso molecular (g/mol) 257.93
Sinónimo 2,2,2',4'-Tetrachloroacetophenone, 2,4-Dichlorophenacylidene Dichloride, NSC 81222, alpha,alpha,2',4'-Tetrachloroacetophenone
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-1-(2,4-diclorofenil)etanoletanol
SMILES ClC(Cl)C(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dichloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4Cl4O/c9-4-1-2-5(6(10)3-4)7(13)8(11)12/h1-3,8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.9016