Learn More
Éter metil 2,2-dicloro-1,1-difluoroetílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El éter metil 2,2-dicloro-1,1-difluoroetílico se utiliza como agente anestésico soluble en lípidos. Es un agente bloqueante neuromuscular administrado simultáneamente para obtener el grado deseado de relajación muscular. Además, es un poderoso agente analgésico.
Solubilidad
Miscible con alcohol, acetona, cloroformo, éter, aceites fijos y benceno. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl methyl ether |
| Punto de fusión | -36°C |
| Densidad | 1.44 |
| Punto de ebullición | 105°C |
| Temperatura de inflamación | 37°C (98°F) |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3271 |
| Beilstein | 1737766 |
| Índice Merck | 14,5994 |
| Información de solubilidad | Miscible with alcohol,acetone,chloroform,ether,fixed oils and benzene. Immiscible with water. |
| Show More |
RU– Solo para uso en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.