Learn More
Éter metil 2,2-dicloro-1,1-difluoroetílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11314026 5 g 5 g
11324026 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17285.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter metil 2,2-dicloro-1,1-difluoroetílico se utiliza como agente anestésico soluble en lípidos. Es un agente bloqueante neuromuscular administrado simultáneamente para obtener el grado deseado de relajación muscular. Además, es un poderoso agente analgésico.
Solubilidad
Miscible con alcohol, acetona, cloroformo, éter, aceites fijos y benceno. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-38-0
Fórmula molecular C3H4Cl2F2O
Peso molecular (g/mol) 164.96
Número MDL MFCD00040144
Clave InChI RFKMCNOHBTXSMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxyflurane, methoxyfluran, penthrane, methoflurane, metoxifluran, metoxfluran, methoxane, anecotan, metofane, pentrane
PubChem CID 4116
ChEBI CHEBI:6843
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-1,1-difluoro-1-metoxietano
SMILES COC(F)(F)C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl methyl ether
Punto de fusión -36°C
Densidad 1.44
Punto de ebullición 105°C
Temperatura de inflamación 37°C (98°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3271
Beilstein 1737766
Índice Merck 14,5994
Información de solubilidad Miscible with alcohol,acetone,chloroform,ether,fixed oils and benzene. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.97
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación