Learn More
Ácido 2,2-Dibromopropapánico, TRC
Código de producto. 30135130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135130 2.5 g 2.50 g
30135098 5 g 5 g
30009327 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135130 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4262052.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 594-48-9
Fórmula molecular C3H4Br2O2
Peso molecular (g/mol) 231.87
Sinónimo 2,2-Dibromopropionic Acid;
Nombre IUPAC Ácido 2,2-dibromopropanoico
SMILES CC(Br)(Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dibromopropanoic Acid
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4Br2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.8578