Learn More
2,2'-Dibromobifenilo, TRC
Código de producto. 30376427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376427 10 g
30373834 1 g
30378806 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42555810G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13029-09-9
Fórmula molecular C12 H8 Br2
Peso molecular (g/mol) 312
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 2,2'-dibromo- (9CI, ACI), 2,2'-Dibromo-1,1'-biphenyl (ACI), Biphenyl, 2,2'-dibromo- (6CI, 7CI, 8CI), 1-Bromo-2-(2-bromophenyl)benzene, 2,2'-Dibromobiphenyl, 2,2'-Dibromodiphenyl, NSC 91566, o,o'-Dibromobiphenyl, PBB 4
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(2-bromofenil)benceno
SMILES Brc1ccccc1c2ccccc2Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Dibromobiphenyl
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8Br2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.8993