Learn More
2,2'-Dibromobifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478267 1 g 1 g
11488267 5 g 5 g
11498267 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17632.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13029-09-9 | C12H8Br2 | 312.004 g/mol
2,2'-Dibromobiphenyl is used to produce 5,5-dimethyl-5H-dibenzosilole at the temperature of -78 - 20°C. It will need reagent n-BuLi and solvents diethyl ether, hexane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2,2′-dibromobifenilo se utiliza para producir 5,5-dimetil-5H-dibenzosilol a la temperatura de -78-20 °C. Necesitará reactivo n-BuLi y disolventes éter dietílico, hexano.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13029-09-9
Fórmula molecular C12H8Br2
Peso molecular (g/mol) 312.004
Número MDL MFCD00093707
Clave InChI DRKHIWKXLZCAKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-dibromobiphenyl, 2,2'-dibromo-1,1'-biphenyl, o,o'-dibromobiphenyl, 1-bromo-2-2-bromophenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dibromo, unii-gsl06p6p2l, biphenyl, 2,2'-dibromo, gsl06p6p2l, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dibromo-9ci, biphenyl,2'-dibromo
PubChem CID 83060
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(2-bromofenil)benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CC=C2Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Dibromobiphenyl
Punto de fusión 78°C to 81°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3152
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.02
Porcentaje de pureza 98%