Learn More
2,2-Dibromo-4'-fluoroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379745 1 g 1 g
11389745 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19788.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7542-64-5 | C8H5Br2FO | 295.933 g/mol
2,2-Dibromo-4'-fluoroacetophenone is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,2-dibromo-4′-fluoroacetofenona se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7542-64-5
Fórmula molecular C8H5Br2FO
Peso molecular (g/mol) 295.933
Número MDL MFCD03791309
Clave InChI XFFGHBAVJPOWDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dibromo-1-4-fluorophenyl ethanone, alpha,alpha-dibromo-4-fluoroacetophenone, 2,2-dibromo-4'-fluoroacetophenone, 4'-fluoro-alpha,alpha-dibromoacetophenone, 2,2-dibromo-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, 2,2-bis bromanyl-1-4-fluorophenyl ethanone
PubChem CID 2783255
Nombre IUPAC 2,2-dibromo-1-(4-fluorofenil)etanona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C(Br)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Punto de fusión 36°C to 38°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 2256317
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.93
Porcentaje de pureza 98%