Learn More
2,2-dibromo-2-cloroacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibromochloroacetamide |
| CAS | 855878-13-6 |
| Fórmula molecular | C2 H2 Br2 Cl N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,2-Dibromo-2-chloroacetamide, Dibromochloroacetamide, 2,2-Dibromo-2-chloroacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2Br2ClNO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7) |
| SMILES | NC(=O)C(Cl)(Br)Br |
| Nombre IUPAC | 2,2-dibromo-2-cloroacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 251.304 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.819 |