Learn More
2,2'-Dibenzotiazoil Disulfuro, TRC
Código de producto. 30135616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135616 250 g 250 g
30134804 100 g 100 g
30011972 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135616 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD417020250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-78-5
Fórmula molecular C14 H8 N2 S4
Peso molecular (g/mol) 332.49
Sinónimo Benzothiazole, 2,2'-dithiobis-, 2,2'-Dithiobis[benzothiazole], 1,2-Bis(2-benzothiazolyl) disulfide, 2,2'-Benzothiazole disulfide, 2,2'-Benzothiazolyl disulfide, 2,2'-Benzothiazyl disulfide, 2,2'-Dibenzothiazole disulfide, 2,2'-Dibenzothiazolyl disulfide, 2-Benzothiazolyl disulfide, 2-Benzothiazyl disulfide, 2-Mercaptobenzothiazole disulfide, Accel DM, Accel TM, Accelerator DM, Accelerator MBTS, Altax, Benzothiazole disulfide, Benzothiazolyl disulfide, Benzothiazyl disulfide, Bis(2-benzothiazolyl) disulfide, Bis(2-benzothiazyl) disulfide, Bis(benzothiazol-2-yl)disulfide, DBTD, DM, DM (accelerator), DM 80, DM 80 (vulcanizer), Di-2-benzothiazolyl disulfide, Dibenzothiazolyl disulfide, Dibenzothiazyl disulfide, Dibenzothiophene disulfide, Dibenzthiazyl disulfide, Dispraktol K 16, Ekagom GS, MBTS, MBTS 75, MBTS rubber accelerator, Merasulf MBTS, NSC 2, NSC 677459, Naugex MBTS, Nocceler DM, Nocceler DM-PO, OCITS, Oricel DM, Perkacit MBTS, Pneumax DM, Quick Accelerator 200, Rhenogran MBTS 70, Rhenogran MBTS 80, Royal MBTS, Sanceler DM, Sanceler DM-G, Soxinol DM, Thiazole 2MBS, Thiofide, Thiofide MBTS, Tiazol 2MBS, Vulcafor MBTS, Vulkacit DM, Vulkacit DM/C, Vulkacit DM/MG, Vulkafil ZN 96TT11, Wobezit DM
Nombre IUPAC 2-(1,3-benzotiazol-2-ildissulfanil)-1,3-benzotiazol
SMILES S(Sc1nc2ccccc2s1)c3nc4ccccc4s3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Dibenzothiazolyl Disulfide
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8N2S4/c1-3-7-11-9(5-1)15-13(17-11)19-20-14-16-10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.957