Learn More
Disulfuro de 2,2'-diaminodifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492158 5 g 5 g
15482158 1 g 1 g
15402168 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55807.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1141-88-4 | C12H12N2S2 | 248.36 g/mol
2,2'-Diaminodiphenyl disulfide, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El disulfuro de 2,2′-diaminodifenilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se usa como intermedio primario y secundario.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente, donde queda casi transparente.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1141-88-4
Fórmula molecular C12H12N2S2
Peso molecular (g/mol) 248.36
Número MDL MFCD00007703
Clave InChI YYYOQURZQWIILK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-dithiodianiline, benzenamine, 2,2'-dithiobis, intramine, 2,2'-disulfanediyldianiline, 2-aminophenyl disulfide, 2,2'-diaminodiphenyldisulfide, 2,2'-diaminodiphenyl disulfide, 2-2-aminophenyl disulfanyl aniline, aniline, 2,2'-dithiodi, bis o-aminophenyl disulfide
PubChem CID 14358
Nombre IUPAC 2-[(2-aminofenil)disulfanil]anilina
SMILES NC1=CC=CC=C1SSC1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Diaminodiphenyl disulfide
Punto de fusión 91°C to 92°C
Cantidad 5 g
Beilstein 914032
Información de solubilidad Soluble in hot methanol- almost transparent.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.36
Porcentaje de pureza 97%