Learn More
2,2'-Diamino-2'-desoxiadenosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15457059 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15457059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65748.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 215943-79-6
Fórmula molecular C10H15N7O3
Peso molecular (g/mol) 281.28
Número MDL MFCD09750839
Clave InChI DIFJLWYUVQLAHS-SJLGBTOWNA-N
Sinónimo 2,2'-diamino-2'-deoxyadenosine, 2'-amino-2'-deoxy-2,6-diaminopurineriboside, 2r,3s,4r,5r-4-amino-5-2,6-diamino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol, 2r,3s,4r,5r-4-amino-5-2,6-diaminopurin-9-yl-2-hydroxymethyl oxolan-3-ol
PubChem CID 71744251
SMILES N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C(N)N=C(N)N=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Diamino-2'-deoxyadenosine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-4-amino-5-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo