Learn More
2,2-Di(tert-butilperoxy)butano, solución al 50 % en alcohol mineral aromático libre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10673892 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
500 mL
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10673892 10 mL Frasco de plástico 10 ml
10499252 500 mL Frasco de plástico 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10673892 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 349830100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2167-23-9 | C12H26O4 | 234.336 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Iniciadores radicales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2167-23-9 , 31807-55-3 , 78-93-3
Fórmula molecular C12H26O4
Peso molecular (g/mol) 234.336
Número MDL MFCD00048243
Clave InChI HQOVXPHOJANJBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-di tert-butylperoxy butane, 2,2-bis tert-butylperoxy butane, chaloxyd p 1293al, trigonox d, chaloxyd p 1200al, butane, 2,2-bis tert-butyldioxy, unii-v15k90hftj, v15k90hftj, 2,2-bis t-butylperoxy butane, di-tert-butyl sec-butylidene diperoxide
PubChem CID 221260
Nombre IUPAC 2,2-bis(tert-butilperoxi)butano
SMILES CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Di(tert-butylperoxy)butane
Color Sin designar
Nombre de nota 50% Solution in Aromatic Free Mineral Spirit
% mín. CAS 49.0
% máx. CAS 51.0
Densidad 0.8050g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic, hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.34
Porcentaje de pureza 49 to 51%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 0.805
Viscosidad 2.16 mPa.s (20°C)
Cantidad 10 mL
Temperatura de inflamación 43°C
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Di(tert-butylperoxy)butane, 50% solution in aromatic free mineral spirit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Peróxido orgánico Tipo C y D
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.