Learn More
2-[2-(Di-N-propilamino)etilo]-6-Ácido Acético-N-óxido nitrofenil, TRC
Código de producto. 30374944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30374944 100 mg -
30387472 10 mg -
30386679 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30374944 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD480870100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072875-70-7
Fórmula molecular C16H24N2O5
Peso molecular (g/mol) 324.37
Sinónimo Proylidene Ropinirole Impurity, 2-(2-(2-(Dipropylamino)ethyl)-6-nitrophenyl)acetic Acid
SMILES CCC[N+]([O-])(CCC)CCc1cccc(c1CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(Di-N-propylamino)ethyl]-6-nitrophenyl Acetic Acid-N-oxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N2O5/c1-3-9-18(23,10-4-2)11-8-13-6-5-7-15(17(21)22)14(13)12-16(19)20/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1685