Learn More
Cloruro de 2,2-Di-n-propilacetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372746 25 g 25 g
11362746 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08852.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2936-08-5 | C8H15ClO | 162.66 g/mol
2,2-Di-n-propylacetyl chloride is used to produce 1,2-bis-(2-propyl-valerylamino)-ethan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2,2-di-n-propilacetilo se utiliza para producir 1,2-bis-(2-propil-valerilamino)-etano.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes y las bases. Almacenar lejos de la humedad y las bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2936-08-5
Fórmula molecular C8H15ClO
Peso molecular (g/mol) 162.66
Número MDL MFCD00051446
Clave InChI PITHYUDHKJKJNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-propylvaleryl chloride, valproyl chloride, 2,2-di-n-propylacetyl chloride, dipropylacetyl chloride, 2-propylvaleroyl chloride, 2-n-propyl-n-valeroyl chloride, valproic acid chloride, di-n-propylacetyl chloride, acmc-2097cd, 2-n-propylvaleroyl chloride
PubChem CID 76240
Nombre IUPAC cloruro de 2-propilpentanoil
SMILES CCCC(CCC)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Di-n-propylacetyl chloride
Punto de ebullición 68°C to 70°C (10 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1098856
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.66
Porcentaje de pureza 98%